주요 문서
SLW2115/02M
Pyrex® Weighing scoop
3 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 2115/02M
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EA
₩448,021
₩448,021
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
10 EA
₩448,021
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.43
₩448,021
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
포장
pkg of 10
제조업체/상표
SciLabware 2115/02M
전체 길이
70 mm
용량
3 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Glass scoop
  • With hollow stem to aid introduction of the powder into narrow neck vessels e.g. volumetric flasks
  • The flat base ensures stability on the balance pan
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. What's the length of these weigh boats?
    1 답변
    1. As listed in the Properties section of the product page, the overall length of the Pyrex weighing scoop is 70 mm.