Merck
NXCH002MCR
Millipore
Natrix® CH Micro
Natrix® CH Micro, pack of 2 × 1 mL
동의어(들):
Natrix® CH Membrane Adsorber
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 X 1 ML
₩538,000
₩538,000
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
2 X 1 ML
₩538,000
About This Item
UNSPSC 코드:
41116105
₩538,000
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
media (Macroporous Polymer)
polypropylene device
Quality Level
제품 라인
Natrix®
포장
pack of 2 × 1 mL
파라미터
≤10 MV/min flow rate
75 psi max. pressure
피팅
female inlet and outlet (luer)
응용 분야
mAb
pharmaceutical
viral therapy
분리 기술
strong cation exchange
저장 온도
2-30°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Natrix® CH Micro contains 1ml of membrane volume and is a screening tool used to identify optimal operating conditions faster with scalable performance to larger device sizes.
애플리케이션
Chromatography
생화학적/생리학적 작용
Purification of biomolecules via cation exchange chromatography
특징 및 장점
  • Unique Selectivity: excellent aggregate removal in flow-through mode is possible ​
  • High Binding at Fast Flow-Rates: Natrix® CH membrane has 5x the binding capacity versus the competition at similar residence times
  • Ready to Process: saves time by eliminating the need for column packing required of traditional resins, simply prime the device and begin purifying
포장
Carton, 2/pack
법적 정보
NATRIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
혜택 자세히 보기 Emprove®프로그램 구독권은 다음을 제공합니다
이러한 문서를 이용할 수 없는 이유는?
Emprove® 자료는 제약 생산자의 등록 과정 및 위험성 평가 활동을 지원하도록 의도된 정보 그리고 기밀 정보를 포함합니다. 열람하기 원하시면 문의 사항 하십시오.
이 제품을 이미 가지고 계십니까?
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
The Natrix® CH chromatography membrane device achieves high binding capacity at fast flow rates for accelerated mAb purification.