주요 문서
L030004
Sigma-Aldrich
ETT Activator
0.25M
동의어(들):
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole, 5-(Ethylthio)tetrazole solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116105
NACRES:
NA.51
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
유형
for DNA synthesis
제품 라인
Proligo Reagents
양식
liquid
농도
32-35 g/L (titration)
불순물
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
SMILES string
CCSc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7)
InChI key
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
제조 메모
Acetonitrile / 5-(Ethylthio)-1H-Tetrazole 100 / 3 (v/w)
기타 정보
Activator solution, containing 5-(Ethylthio)-1H- tetrazole (ETT) in acetonitrile, are mixed with solutions of phosphoramidites during the extension step.
The activator reacts with the amidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
35.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
2.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)