주요 문서
75666
Sigma-Aldrich
5-(Benzylthio)-1H-tetrazole
≥99.0% (HPLC)
동의어(들):
5-Benzylmercapto-1,2,3,4-tetrazole, 5-Benzylmercaptotetrazole, 5-Benzylthio-1H-tetrazole, 5-[(Phenylmethyl)thio]-2H-tetrazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩280,749
₩280,749
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩280,749
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H8N4S
CAS Number:
Molecular Weight:
192.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩280,749
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥99.0% (HPLC)
양식
crystals
mp
135-138 °C (DSC-onset)
작용기
phenyl
thioether
SMILES string
C(Sc1nnn[nH]1)c2ccccc2
InChI
1S/C8H8N4S/c1-2-4-7(5-3-1)6-13-8-9-11-12-10-8/h1-5H,6H2,(H,9,10,11,12)
InChI key
GXGKKIPUFAHZIZ-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
5-(Benzylthio)-1H-tetrazole (BTT activator) is an organic compound that is used as an activator in the synthesis of oligonucleotides. The activator reacts with the phosphoramidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′-hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
기타 정보
Activator for DNA synthesis; superior alternative to tetrazole[1]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
S. Pitsch et al.
Helvetica Chimica Acta, 84, 3773-3773 (2001)