주요 문서
DWK213014104
Duran® Evaporating Dish
cylinder capacity 90 mL
동의어(들):
213014104
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.43
제품 DWK213014104은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
설명
With Spout, Without Inscription Area
포장
pkg of 10 ea
제조업체/상표
DURAN® 213014104
실린더 용량
90 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Evaporation trays are used to evaporate excess water - or another solvent - to leave a concentrated solution or the substance dissolved in it.
특징 및 장점
  • Spout for clean pouring
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
  • Fired-on, highly durable white ceramic
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)