주요 문서
Z247588
Coors evaporating dishes
capacity 140 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩270,396
₩270,396
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩270,396
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.43
₩270,396
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
circles
porcelain
Agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
무균
non-sterile
포장
pack of 6 ea
제조업체/상표
Coorstek 66200
높이
42 mm
용량
140 mL
접시 직경
94 mm
상부 O.D.
94 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Porcelain, with lip. Glazed inside and out, except for rim. Max. use temp.: 1,150 °C; limit of use evacuated: 1,300 °C.
법적 정보
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.