주요 문서
CLS318080
Pyrex® evaporating dishes
capacity 140 mL
동의어(들):
Corning® 3180
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 EA
₩66,889
₩66,889
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
6 EA
₩66,889
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.43
₩66,889
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
무균
non-sterile
포장
pack of 6
제조업체/상표
Corning 3180-80
O.D. × H
~80 mm × 45 mm
용량
140 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Flat- bottom, beaded rim.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)