주요 문서
CLS814240
Pyrex® heavy-duty graduated centrifuge tube, screw cap
capacity 40 mL
동의어(들):
Corning® 8142
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩35,424
₩35,424
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩35,424
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.43
₩35,424
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
cap (rubber liner)
conical bottom tube
무균
non-sterile
포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
Corning 8142-40
O.D. × L
28 mm × 147 mm
캡 직경
24 mm
용량
40 mL
색상
clear
피팅
24-400 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The 10 mL size is graduated upward from tip in 0.1 mL divisions. The 40 mL size is graduated in 0.5 mL divisions to 10 mL, and from 10 to 40 in 1 mL divisions. Tubes are fitted with a phenolic screw cap.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)