주요 문서
CLS8200100
Pyrex® pear shaped oil centrifuge tube
capacity 100 mL
동의어(들):
Corning® 8200
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩1,293,922
₩1,293,922
출고 가능일2025년 4월 24일세부사항
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩1,293,922
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.43
₩1,293,922
출고 가능일2025년 4월 24일세부사항
material
borosilicate glass
round bottom tube
무균
non-sterile
포장
case of 12
pack of 12
제조업체/상표
Corning 8200-100
용량
100 mL
튜브 O.D.
58 mm
색상
clear
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)