주요 문서
CLS814012
Pyrex® heavy-duty graduated centrifuge tube, beaded rim
capacity 12 mL
동의어(들):
Corning® 8140
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩234,364
₩234,364
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩234,364
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.43
₩234,364
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
conical bottom tube
무균
non-sterile
특징
cap: no
포장
case of 12
제조업체/상표
Corning 8140-12
O.D. × L
17 mm × 120 mm
용량
12 mL
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The 12 mL size is graduated upward from thip in 0.1 mL divisions. The 40 mL size is graduated in 0.5 mL divisions to 10 mL, and from 10 to 40 mL in 1 mL divisions.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1