주요 문서
CLS830050
Pyrex® graduated tube with pour-out
capacity 50 mL
동의어(들):
Corning® 8300
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩513,996
₩513,996
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩513,996
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.43
₩513,996
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
conical bottom tube (Short)
포장
case of 12
pack of 12
제조업체/상표
Corning 8300-50
재고 정보
not available in EU
O.D. × L
29 mm × 118 mm
용량
50 mL
일반 설명
Short-conical bottom. White enamel scale has 0.5 mL graduations from 0 to 10 mL and 1 mL graduations from 10 to 50 mL.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)