주요 문서
CLS64041L
Pyrex® Squibb separatory funnel, PE stopper, PTFE stopcock
capacity 1,000 mL
동의어(들):
Corning® 6404
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩205,741
₩205,741
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩205,741
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
₩205,741
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
조인트
joint stopper27
제조업체/상표
Corning 6404-1L
용량
1,000 mL
크기
스톱콕 크기
4
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)