주요 문서
CLS431124
Corning® large volume centrifuge tube support cushions
동의어(들):
centrifuge tube holders, centrifuge tube support cushions, centrifuge tube supports
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 EA
₩122,409
₩122,409
출고 가능일2025년 4월 24일세부사항
크기 선택
보기 변경
6 EA
₩122,409
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.11
₩122,409
출고 가능일2025년 4월 24일세부사항
material
polyetherimide
무균
non-sterile
특징
reusable
Holds 500 mL tubes
포장
pack of 1
case of 6
제조업체/상표
Corning 431124
기술
centrifugation: suitable
색상
gray
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Corning® centrifuge tube cushions are manufactured from polyetherimide. They provide the required support and prevent large-capacity centrifuge tubes from collapsing during centrifugation.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)