주요 문서
BR781413
BRAND® PCR caps, strips of 8
clear, flat polypropylene
동의어(들):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
300 EA
₩248,574
₩248,574
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
300 EA
₩248,574
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.11
₩248,574
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
flat polypropylene
특징
RNase and DNase free
포장
pkg of 25 × 12 strips (300 total)
제조업체/상표
BRAND 781413
기술
PCR: suitable
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • BRAND® PCR caps, strips of 8 are transparent, flat caps and skirted.
  • Applicable for sealing 96-well skirted PCR plates (781377-78) and qPCR applications.
  • Free of DNase, RNase and RNA.
특징 및 장점
  • Effective protection against evaporation and contamination
  • The right cap shape for your application
  • Easy to open and close without risk of contamination
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)