제품 CLS431840은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
추천 제품
material
flat bottom tube
polypropylene
round bottle
translucent bottle
wide-mouth bottle
무균
non-sterile
특징
autoclavable
cap
포장
pkg of 36 ea
제조업체/상표
Corning 431840
파라미터
27500 × g max. RCF
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- Corning® centrifuge bottles have a specially designed cap for improved grip
- Includes clear graduations and textured marking spot.
- Bottles are designed with extra-thick walls for high durability
- Wide mouth for easier liquid filling
- Compatible with most centrifuges and do not require special buckets
- Unique design aid researchers to reduce the number of centrifugation cycles and enhance productivity
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객