주요 문서
CLS6220125
Pyrex® powder funnel
동의어(들):
Corning® 6220
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩368,851
₩368,851
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩368,851
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
₩368,851
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
포장
pack of 6 ea
제조업체/상표
Corning 6220-125
스템 길이 × O.D.
35 mm × 25 mm
상부 I.D.
125 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Short stem.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)