주요 문서
BR145515
BRAND® funnel short stem, glass
short stem, borosilicate glass, diam. 50 mm
동의어(들):
Funnels
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩13,398
₩13,398
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩13,398
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
₩13,398
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
특징
for rapid filtration
제조업체/상표
BRAND 145515
직경
50 mm
스템 직경 × 길이
7 mm × 50 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® Funnel with Short Stem is designed for efficient and rapid filtration in laboratory applications. Made from high-quality Boro 3.3 glass, this funnel combines durability with excellent performance. The short stem facilitates quick liquid transfer and minimizes the risk of clogging during filtration processes. The funnel is angled at 60°, optimizing flow rates. The upper rim is either ground or fire-polished, ensuring a smooth finish that enhances safety and ease of use.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)