주요 문서
BR146519
BRAND® glass powder funnel short wide stem
top diam. 100 mm, bottom diam. 25 mm
동의어(들):
Funnels, Power funnels
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩34,206
₩34,206
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩34,206
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
₩34,206
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 146519
하부 직경
25 mm
상부 직경
100 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The BRAND® Glass Powder Funnel with Short Wide Stem is expertly crafted from Boro 3.3 glass, ensuring durability and high performance in laboratory applications. This funnel features a ground and fire-polished upper rim, providing a smooth edge for safe handling and easy pouring. Designed with a short, wide stem, it facilitates efficient transfer of powders and granular materials, minimizing the risk of clogs and ensuring a swift flow.
특징 및 장점
  • BRAND® borosilicate glass powder funnel is best suited for transferring powders.
  • These general lab use funnels include ground and fire-polished upper rim.
  • Features a short, wide stem that facilitates optimal filtration.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)