주요 문서
CLS361125
Pyrex® moisture test distilling receiver, 24/40 joints
capacity 25 mL
동의어(들):
Corning® 3611
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩194,677
₩194,677
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩194,677
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩194,677
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Corning 3611-25
높이
317 mm
용량
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Graduated, from 0 to 1 mL, in 0.1 mL intervals, with a maximum scale error of 0.05 mL. Graduation intervals from 1.0 to 10.0 mL are 0.2 mL, with a maximum scale error of 0.1 mL.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)