주요 문서
CLS396570
Pyrex® aseptic filling bell
hose outlet O.D. 11.0 mm, O.D. × H 73 mm × 130 mm
동의어(들):
Corning® 3965
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 EA
₩168,084
₩168,084
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
2 EA
₩168,084
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩168,084
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
설명
for use with bottles
제조업체/상표
Corning 3965-70
O.D. × H
73 mm × 130 mm
호스 배출구 O.D.
11.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For aseptic filling of vessels. Rubber tubing is attached to the top of the tubulation while the receiving vessel is placed inside the bell.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)