주요 문서
Z547530
Sigma-Aldrich
Graduated Valumetric bottles
polypropylene cap (with poly-vinyl liner), capacity 30 mL (1 oz)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
48 EA
₩257,912
₩257,912
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
48 EA
₩257,912
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
₩257,912
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
clear bottle
polypropylene cap (with poly-vinyl liner)
round bottle
soda-lime glass bottle (Type III)
wide-mouth bottle
조인트
Joints threaded neck (33-400)
특징
with cap
포장
pkg of 48 ea
제조업체/상표
WHEATON® W216966
용량
30 mL (1 oz)
직경 × 높이
34 mm × 68 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ideal for use as sample bottles. They are also useful for dry powders, soil samples, and specimen storage. All bottles are made of clear, Type III soda lime glass.
법적 정보
Valumetric is a trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)