주요 문서
CLS16842024
Pyrex® PARR weighing bottle with short length external ST joints
capacity 4 mL
동의어(들):
glass bottle
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩384,888
₩384,888
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩384,888
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩384,888
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
PBT cap
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
조인트
joint ST/NS24/12
특징
cap
포장
case of 12 ea
pack of 6 ea
제조업체/상표
Corning 1684-2024
O.D. × H
20 mm × 24 mm
용량
4 mL
피팅
45
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)