주요 문서
Z330353
BRAND® dropper bottle, PTFE
capacity 50 mL
동의어(들):
dropping bottle, dropping bottles
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩185,948
₩185,948
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩185,948
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩185,948
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
PTFE bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
white bottle
조인트
joint threaded neck
특징
with cap
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 125328
용량
50 mL
직경 × 높이
43 mm × 100 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
PTFE, flexible outstanding chemical resistance. Dropper nozzle with screw-cap.
기타 정보
BR125328 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)