주요 문서
CAD7930
Laboratory pipetting needle with 90° blunt ends
gauge 24, L 1 in., nickel plated hub
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩461,927
₩461,927
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩461,927
About This Item
UNSPSC 코드:
41122002
NACRES:
NB.03
₩461,927
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
nickel plated hub
포장
pack of 12 ea
제조업체/상표
Cadence Science 7930
길이
1 in.
게이지
24
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Pipetting needles are available in a wide choice of sizes for use in laboratory procedures. All needles are made with type 304 stainless steel cannula.
Catalog numbers CAD7950 to CAD7957 needles are fitted with stainless steel hubs for special applications with corrosive materials or critical procedures. Catalog numbers CAD7930 to CAD7942 needles are fitted with standard nickel plated Luer hubs. These needles are used in conjunction with both manual and automatic volumetric dispensers, dilutors, and pipettors.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)