주요 문서
CAD7909
Animal feeding needle, non-sterile, reusable, type 304 SS
straight, size 14G, L × diam. 3 in. × 4 mm , ball
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩1,371,671
₩1,371,671
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩1,371,671
About This Item
UNSPSC 코드:
42142609
NACRES:
NB.03
₩1,371,671
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
크기
14G
포장
pkg of 12 ea
길이 × 직경
3 in. × 4 mm , ball
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
특징 및 장점
  • Fixed shape from stainless steel tubing
  • Stainless steel balls
  • Can be cleaned and reused as needed
  • Non-sterile
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)