주요 문서
BR28930
BRAND® Aluminum Pipet box
Holds 315-385 mm pipettes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩170,926
₩170,926
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩170,926
About This Item
UNSPSC 코드:
41123300
NACRES:
NB.13
₩170,926
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
material
aluminum
특징
Holds 315-385 mm pipettes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 28930
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Pipette box of aluminum, inner silicone coating for storage and sterilisation of pipettes with different length.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)