주요 문서
ALD00460
Sigma-Aldrich
Sodium 2-(4-Bromophenyl)-1,1-difluoroethanesulfinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩366,111
₩366,111
출고 가능일2025년 4월 25일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩366,111
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6BrF2NaO2S
Molecular Weight:
307.09
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩366,111
출고 가능일2025년 4월 25일세부사항
벌크 견적 요청
양식
powder
Quality Level
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
mp
275 °C
SMILES string
FC(F)(S(O[Na])=O)CC1=CC=C(Br)C=C1
InChI
1S/C8H7BrF2O2S.Na/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10,11)14(12)13;/h1-4H,5H2,(H,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
MGXWINRJXWSLAL-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)