주요 문서
ALD00484
Sigma-Aldrich
Sodium 7-Chloro-1,1-difluoroheptane-1-sulfinate
contains ≤15% sodium 7-(ethylthio)-1,1-difluoroheptane-1-sulfinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩388,441
₩388,441
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩388,441
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H12ClF2NaO2S
Molecular Weight:
256.67
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩388,441
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
벌크 견적 요청
양식
powder
Quality Level
포함
≤15% sodium 7-(ethylthio)-1,1-difluoroheptane-1-sulfinate
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
mp
185 °C
SMILES string
O=S(C(F)(F)CCCCCCCl)O[Na]
InChI
1S/C7H13ClF2O2S.Na/c8-6-4-2-1-3-5-7(9,10)13(11)12;/h1-6H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
LFIQXRUQAPPIPD-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.