696641
3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2-benziodoxole
95%
동의어(들):
1,3-Dihydro-3,3-dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2-benziodoxole, Togni’s Reagent
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
95%
양식
powder
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
mp
75-79 °C
작용기
fluoro
iodo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1(C)O[I](c2ccccc12)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H10F3IO/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)14(15-9)10(11,12)13/h3-6H,1-2H3
InChI key
HVAPLSNCVYXFDQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Trifluoromethylation of a variety of compounds including:
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
이미 열람한 고객
문서
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.
관련 콘텐츠
Togni group develops ligands and reagents for constructing molecules in efficient or unprecedented ways.