주요 문서
96140
Sigma-Aldrich
Z-Glu-OMe
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
동의어(들):
N-Carbobenzyloxy-L-glutamic acid 1-methyl ester, Z-L-Glutamic acid 1-methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOOCCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
295.29
Beilstein:
2567599
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
양식
powder
광학 활성
[α]20/D −24.0±1°, c = 1% in ethanol
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
64-69 °C
68-70 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
COC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C14H17NO6/c1-20-13(18)11(7-8-12(16)17)15-14(19)21-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-9H2,1H3,(H,15,19)(H,16,17)/t11-/m0/s1
InChI key
BGMCTGARFXPQML-NSHDSACASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)