주요 문서
858269
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid 5-methyl ester
99%
동의어(들):
L-Glutamic acid γ-methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩151,235
₩151,235
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩151,235
About This Item
Linear Formula:
CH3OCOCH2CH2CH(NH2)COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
161.16
Beilstein:
1725252
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩151,235
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
양식
powder
광학 활성
[α]20/D +29°, c = 2 in 6 M HCl
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
182 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].COC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c1-11-5(8)3-2-4(7)6(9)10/h4H,2-3,7H2,1H3,(H,9,10)/t4-/m0/s1
InChI key
ZGEYCCHDTIDZAE-BYPYZUCNSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)