주요 문서
922889
Sigma-Aldrich
DMPDAB-Pd-MAH
≥95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩161,791
1 G
₩485,475
₩161,791
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩161,791
1 G
₩485,475
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H22N2O3Pd
Molecular Weight:
468.84
UNSPSC 코드:
12161600
NACRES:
NA.22
₩161,791
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥95%
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
SMILES string
O=C1OC(=O)[CH]2=[CH]1[Pd]32[N](=CC=[N]3C=4C(=CC=CC4C)C)C=5C(=CC=CC5C)C
InChI
InChI=1S/C18H20N2.C4H2O3.Pd/c1-13-7-5-8-14(2)17(13)19-11-12-20-18-15(3)9-6-10-16(18)4;5-3-1-2-4(6)7-3;/h5-12H,1-4H3;1-2H;
InChI key
WHOQNDZHEHSRKP-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
DMPDAB-Pd-MAH is a Pd(0) source developed by the Leitch group. Ligands of all types, including bidentate phosphines, rapidly displace the diazabutadiene ligand at room temperature to give air-stable Pd(0) complexes.
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
DMPDAB?Pd?MAH: A Versatile Pd(0) Source for Precatalyst Formation, Reaction Screening, and Preparative-Scale Synthesis.
Huang J, et al.
ACS Catalysis, 11(9), 5636-5646 (2021)