주요 문서
908053
Sigma-Aldrich
Platinum on carbon
Evonik Noblyst® P2058 5% Pt
동의어(들):
Pt/C
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩201,275
₩201,275
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩201,275
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Pt
Molecular Weight:
195.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
NACRES:
NA.22
₩201,275
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
벌크 견적 요청
양식
powder
포함
~60% water
라벨링 범위
5 wt. % loading (dry basis)
중량
Unit weight excludes weight of water
Matrix
activated carbon support
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Evonik Noblyst® P2058 5% Pt is a platinum on carbon catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of aromatic nitro groups
  • hydrogenation of hydrazones
  • hydrogenation of aromatic carbonyls to alcohols
  • hydrogenation of nitriles
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
기타 정보
Unit weight is of net dry catalyst.
법적 정보
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.