팔라듐 촉매
팔라듐 촉매의 반응 조건(온도, 용매, 리간드, 염기 및 기타 첨가제)을 미세 조정하는 능력은 팔라듐 촉매 작용을 유기 화학 합성에서 매우 다용도인 도구로 만듭니다. 또한, 팔라듐 촉매는 다양한 작용기에 대해 매우 높은 내성을 가지며 우수한 입체특이성 및 위치특이성을 제공할 수 있어 보호기 도입의 필요성을 피하도록 돕습니다. 이러한 매우 다용도인 촉매군은 특히 헥(Heck) 커플링, 스즈키(Suzuki) 커플링, 스틸(Stille) 커플링, 히야마(Hiyama) 커플링, 소노가시라(Sonogashira) 커플링, 네기시(Negishi) 커플링 및 버치왈드-하트윅(Buchwald–Hartwig) 아민화와 같은 탄소 결합 형성 반응(주로 C–C, C–O, C–N 및 C–F)으로 알려져 있습니다.
불균일 촉매, 린들라(Lindlar) 촉매(또는 린들라 팔라듐)와 같은 팔라듐 촉매는 선택적 수소화 촉진에서 고도로 효율적이며, 삼중 결합에서 시스-이중 결합으로의 전환, 폴리올레핀의 일수소화 및 아자이드의 아민으로의 수소화를 포함합니다.
자사의 광범위한 다용도 균질 및 불균일 팔라듐 촉매 제품을 검토해 주셔서 감사합니다. 정제 및 반응 후 정화의 보다 큰 편의성을 위해, 담지된 Pd 촉매뿐만 아니라 다양한 결합 형성 및 수소화/환원 반응에 적합한 재활용 및 고정화 Pd Encat® 선택 항목을 포함합니다.