주요 문서
901697
Sigma-Aldrich
Glycoursodeoxycholic acid-2,2,4,4-d4
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩299,121
₩299,121
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩299,121
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26D4H39NO5
Molecular Weight:
453.65
UNSPSC 코드:
12352106
₩299,121
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
추가 정보 요청
동위원소 순도
≥98 atom % D
Quality Level
분석
≥97% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+4
SMILES string
C[C@H](CCC(NCC(O)=O)=O)[C@H]1CCC2C3[C@@H](O)C[C@]4([H])C([2H])([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C[C@]4(C)C3CC[C@@]21C
InChI key
GHCZAUBVMUEKKP-IAJLHXEISA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1