주요 문서
929549
Sigma-Aldrich
Ursodeoxycholic acid-2,2,4,4-d4
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩118,654
50 MG
₩395,546
₩118,654
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩118,654
50 MG
₩395,546
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24D4H36O4
CAS Number:
Molecular Weight:
396.60
MDL number:
₩118,654
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
질량 이동
M+4
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)