주요 문서
901158
Sigma-Aldrich
2-(2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy) ethanamine
≥95%
동의어(들):
Tri(ethylene glycol) methyl ether amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩414,222
₩414,222
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩414,222
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H17NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
163.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
NACRES:
NA.22
₩414,222
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥95%
양식
liquid
refractive index
n/D 1.441
density
0.987
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NCCOCCOCCOC
InChI
1S/C7H17NO3/c1-9-4-5-11-7-6-10-3-2-8/h2-8H2,1H3
InChI key
OKUWOEKJQRUMBW-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.
생화학 또는 생체접합 연구에 적합한 가교제를 선택하는 것은 어려운 일입니다. 당사의 선택 가이드는 귀사의 응용분야에 가장 잘 맞는 제품을 찾는 데 도움을 드릴 수 있습니다.