주요 문서
JKA13001
Sigma-Aldrich
mPEG6-NH2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩586,975
₩586,975
예상 입고일2025년 7월 28일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩586,975
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2CH2O)5CH2CH2NH2
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
₩586,975
예상 입고일2025년 7월 28일세부사항
벌크 견적 요청
양식
liquid
반응 적합성
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: carboxyl reactive
폴리머 구조
shape: linear
functionality: monofunctional
저장 온도
−20°C
일반 설명
Monodisperse PEG. The amine group reacts with a carboxyl group (-COOH) and other amine reactive chemical groups.
애플리케이션
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
법적 정보
Product of JenKem Technology
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)