901132
901132-5G
₩357,889
1 of 10
Sigma-Aldrich
762016
3-Azido-1-propanamine
17758
11-Azido-3,6,9-trioxaundecan-1-amine
CDS005526
2-(morpholino)ethylazide
901136
1,17-Diazido-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecane
776130
3-Azido-1-propanol
689440
O-(2-Azidoethyl)heptaethylene glycol
900957
Azide agarose
QBD10502
Azido-dPEG®4-acid
761540
Dibenzocyclooctyne-amine
901152
1-Azido-2-(2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy)ethane
liquid
100
reaction type: click chemistry
n/D 1.4472
1.08 g/mL
2-8°C
COCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
1S/C7H15N3O3/c1-11-4-5-13-7-6-12-3-2-9-10-8/h2-7H2,1H3
ZSSKNHYYIBAWRX-UHFFFAOYSA-N
Chemical Biology
Click Chemistry Reagents Overview
10 - Combustible liquids
WGK 3
230.0 °F
110 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
적합한 버전을 찾을 수 없으신가요?
문서 라이브러리 방문
1 of 4
244546
Azidomethyl phenyl sulfide
76172
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)pentaethylene glycol
742430
Benzyl azide solution