주요 문서
900673
Sigma-Aldrich
Mixture of metal scavengers on silica gel
≥99%, molecular loading ≥0.45 mmol/g
동의어(들):
Si-Spectrum, SiliaMets® Spectrum
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩131,849
₩131,849
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩131,849
About This Item
UNSPSC 코드:
12161600
NACRES:
NA.22
₩131,849
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥99%
양식
powder
유통기한
2 yr (expiration date period)
반응 적합성
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
표면적
480-550 m2/g
공극 크기
60 Å pore diameter
용량
≥0.45 mmol/g loading(molecular loading)
애플리케이션
It is a proprietary mixture of metal scavengers grafted on silica gel effective in complexing the following: Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ir, La, Li, Mg, Ni, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Sc, and Zn.
법적 정보
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)