주요 문서
900674
Sigma-Aldrich
Triaminetetraacetate, sodium salt-functionalized silica gel
≥99%, molecular loading ≥0.41 mmol/g
동의어(들):
Si-TAAcONa, SiliaMetS® TAAcONa
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩107,286
₩107,286
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩107,286
About This Item
UNSPSC 코드:
12352116
NACRES:
NA.22
₩107,286
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥99%
양식
powder
유통기한
2 yr (expiration date period)
반응 적합성
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
공극 크기
60 Å pore size
용량
0.41 mmol/g loading(molecular loading)
solubility
all common solvents: soluble (aqueous and organic)
벌크 밀도
635 g/L (typical tap density)
애플리케이션
Triaminetetraacetate, sodium salt-functionalized silica gel is a metal scavenger: Ca, Cu, Cs, Ir, Li, Mg, Ni, Os, Pd, and Sn.
주의사항
For prolonged storage, recommended conditions are to store product in a cool place (<8 °C) under inert atmosphere (argon) when possible.
법적 정보
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)