주요 문서
900571
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-co-glycolide) ester terminated
lactide:glycolide 80:20, Mw 200,000
동의어(들):
PLGA 85:15
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩583,930
₩583,930
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩583,930
About This Item
Linear Formula:
[C3H4O2]x[C2H2O2]y
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
₩583,930
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
crystals
Quality Level
피드(feed) 비율
lactide:glycolide 80:20
분자량
Mw 200,000
분해 기간
<9 months
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O2C(C(=O)OC(C2=O)C)C.O1CC(=O)OCC1=O
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
InChI key
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Controlled release, nanoparticles, scaffolds.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)