주요 문서
769886
Sigma-Aldrich
Resomer® LG 855 S, Poly(L-lactide-co-glycolide)
ester terminated, lactide:glycolide 85:15
동의어(들):
Resomer® LG 855 S, PLGA
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩206,553
25 G
₩688,170
₩206,553
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩206,553
25 G
₩688,170
About This Item
Linear Formula:
HO[C3H4O2]n[C2H2O2]mCH3
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
₩206,553
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
양식
solid
피드(feed) 비율
lactide:glycolide 85:15
점도
2.5-3.5 dL/g
mp
159-166 °C
전이 온도
Tg 53-63 °C
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
Biodegradable, biocompatible, and bioresorbable copolymer composed of L-Lactide and Glycolide. This semi-crystalline material has been used in the fabrication of research medical devices and research tissue engineering solutions, such as orthopedic or soft tissue fixation devices. Degradation of this materials has been thoroughly studied and has been shown to be safely resorbed by the body after implantation. Modification of molecular weight and polymer composition allows for control of the degradation rate and mechanical stability of the polymer.
법적 정보
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. 분자량을 알고싶은데요 아무리 찾아봐도 알 수가 없네요
    1 답변
    1. The molecular weight for this product is approximately 450,000 g/mol.