주요 문서
900570
Sigma-Aldrich
Ir[dF(t-Bu)-ppy]3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C45H42F6IrN3
CAS Number:
Molecular Weight:
931.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
NACRES:
NA.22
양식
powder or crystals
Quality Level
반응 적합성
core: iridium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
370.93 °C
광촉매 활성화
465 nm
SMILES string
FC1=CC([Ir]2(C3=C4C(F)=CC(F)=C3)([N]5=C4C=C(C(C)(C)C)C=C5)([N]6=C7C=C(C(C)(C)C)C=C6)[N]8=C(C9=C2C=C(F)C=C9F)C=C(C(C)(C)C)C=C8)=C7C(F)=C1
애플리케이션
Ir[dF(t-Bu)-ppy]3 is a photocatalyst that readily facilitates the decarboxylative arylation of α-amino acids using visible light.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
Photoredox catalysis utilizes photocatalysts in the presence of visible light to form an array of synthetic transformations including, but not limited to, cross-coupling, C-H functionalization, alkene and arene functionalization, and trifluoromethylation.