주요 문서
900540
Sigma-Aldrich
Ir(dFppy)3
동의어(들):
tris[3,5-difluoro-2-(2-pyridinyl)phenyl]-Iridium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C33H18F6IrN3
CAS Number:
Molecular Weight:
762.72
UNSPSC 코드:
12161600
NACRES:
NA.22
양식
powder or crystals
Quality Level
반응 적합성
core: iridium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
401 °C
광촉매 활성화
450 nm
SMILES string
FC1=CC([Ir]C2=C(C3=NC=CC=C3)C(F)=CC(F)=C2)=C(C4=NC=CC=C4)C(F)=C1.FC5=CC(F)=CC=C5C6=NC=CC=C6
InChI
1S/3C11H6F2N.Ir/c3*12-8-4-5-9(10(13)7-8)11-3-1-2-6-14-11;/h3*1-4,6-7H;
InChI key
GFSFWLGQTIKUOK-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Ir(dFppy)3 is a photocatalyst that readily facilitates the decarboxylative arylation of α amino acids using visible light.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)