주요 문서
85971
Sigma-Aldrich
Dipyrrolidino(N-succinimidyloxy)carbenium hexafluorophosphate
≥98.0% (CHN)
동의어(들):
N,N,N′,N′-Bis(tetramethylene)-O-(N-succinimidyl)uronium hexafluorophosphate, O-(N-Succinimidyl)-N,N,N′,N′-bis(tetramethylene)uronium hexafluorophosphate, HSPyU
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩106,474
₩106,474
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩106,474
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H20F6N3O3P
CAS Number:
Molecular Weight:
411.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩106,474
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98.0% (CHN)
양식
solid
반응 적합성
reaction type: Coupling Reactions
mp
143-153 °C
solubility
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.O=C1CCC(=O)N1O\C(N2CCCC2)=[N+]3\CCCC3
InChI
1S/C13H20N3O3.F6P/c17-11-5-6-12(18)16(11)19-13(14-7-1-2-8-14)15-9-3-4-10-15;1-7(2,3,4,5)6/h1-10H2;/q+1;-1
InChI key
TVWKVGNCIJUXMY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
New, excellent and non-hygroscopic reagent for peptide coupling giving no cytotoxic reaction products
Reactant for synthesis of caspase sensitive gold nanoparticles
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Homan Kang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 32(6), e1905899-e1905899 (2019-12-20)
Advances in molecular imaging modalities have accelerated the diagnosis and treatment of human diseases. However, tumors less than 1 cm in size still remain difficult to localize by conventional means because of the difficulty in specific targeting/delivery to the tumor