803022
5-Methyltetrahydrofolic acid-(glutamic acid-13C5)
99 atom % 13C, 95% (CP)
동의어(들):
5-MethyltetrahydroVitamin B9-(glutamic acid-13C5)
크기 선택
About This Item
추천 제품
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
95% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
색상
white to off-white
응용 분야
detection
질량 이동
M+5
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[13C]([13C][13C][13C]([13C](O)=O)NC(C1=CC=C(NC[C@@H]2N(C)C(C(N=C(N)N3)=O)=C3NC2)C=C1)=O)=O
InChI
1S/C20H20N7O6/c1-27-12(9-23-16-15(27)18(31)26-20(21)25-16)8-22-11-4-2-10(3-5-11)17(30)24-13(19(32)33)6-7-14(28)29/h2-5,12,22H,8-9H2,1H3,(H,24,30)(H,28,29)(H,32,33)(H4,21,23,25,26,31)/t12-/m0/s1/i6+1,7+1,13+1,14+1,19+1
InChI key
HMSZVEVPXBVRSZ-XCGRYNQXSA-N
관련 카테고리
일반 설명
5-Methyltetrahydrofolic acid-(glutamic acid-13C5) is an isotope of vitamin B9 wherein all the five glutamate carbons are replaced by 13C6 carbon.
애플리케이션
포장
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable