주요 문서
279358
Sigma-Aldrich
Bromoacetic acid-2-13C
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩547,897
₩547,897
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩547,897
About This Item
Linear Formula:
Br13CH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
139.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩547,897
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
powder
bp
208 °C (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
OC(=O)[13CH2]Br
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1+1
InChI key
KDPAWGWELVVRCH-OUBTZVSYSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)