주요 문서
802891
Sigma-Aldrich
Coenzyme Q10-d9 (dimethoxy-d6, methyl-d3)
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C59D9H81O4
Molecular Weight:
872.40
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
동위원소 순도
≥98 atom % D
Quality Level
분석
≥97% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+9
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(C(OC([2H])([2H])[2H])=C1OC([2H])([2H])[2H])C(C([2H])([2H])[2H])=C(CC=C(C)C[H])C1=O
InChI
1S/C14H18O4/c1-8(2)6-7-10-9(3)11(15)13(17-4)14(18-5)12(10)16/h6H,7H2,1-5H3/i3D3,4D3,5D3
InChI key
SOECUQMRSRVZQQ-YJMGCJIZSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
This product may be used as an analytical standard.
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)