164216
1-Phenylbiguanide
98%
동의어(들):
1-(Diaminomethylidene)-2-phenylguanidine, 1-Carbamimidamido-N-phenylmethanimidamide, N-Phenyl-N′-guanylguanidine, N-Phenylbiguanide, N-Phenylimidodicarbonimidic diamide, N1-Phenylbiguanide, PBG
크기 선택
분석
98%
양식
solid
mp
135-142 °C (lit.)
solubility
alcohol: freely soluble
water: freely soluble
작용기
amine
SMILES string
NC(=N)\N=C(/N)Nc1ccccc1
InChI
1S/C8H11N5/c9-7(10)13-8(11)12-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H6,9,10,11,12,13)
InChI key
CUQCMXFWIMOWRP-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
mouse ... Htr3a(15561)
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable